Learn More
Sulfato de magnesio heptahidrato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10553335
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10553335 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
1 options
Código de producto. 10553335
Marca: Fisher BioReagents BP2131
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Frasco de polietileno; 1 kg
El sulfato de magnesio es adecuado para su uso en la preparación de soluciones tampón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Sulfate Heptahydrate
Punto de fusión 770°C
CAS 10034-99-8
Color Blanco
pH 5 to 8.2
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102.0 %
Fórmula molecular H14MgO11S
Número MDL MFCD00149785
Índice Merck 15, 5755
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 246.47
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.47
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor <0.1 mmHg at 20°C
Densidad 1.678g/cm³