Learn More
Magnesium sulfate heptahydrate, meets analytical spec. of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium Sulfate Heptahydrate |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Cantidad | 5 kg |
Fórmula lineal | MgSO4 · 7H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.47g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Envase | Frasco de plástico |
Presión de vapor | 0.1mmHg (20°C) |
Densidad | Vapor Density: <0.01 (vs air) |