Learn More
Magnesio, virutas, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347995
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11347995 500 g 500 g
11476750 100 g 100 g
11466750 2500 g 2500 g
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11347995
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08120.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Magnesium, turnings is used in solid state synthesis with Ca and Sn resulted in a new phase, Ca6.2Mg3.8Sn7, which has an unprecedented type of tin chain composed of square-planar tin units. It is a component in die-casting, to remove sulfur in the production of iron and steel, the production of titanium in the Kroll process. It is widely used for manufacturing of mobile phones, laptop and tablet computers, cameras, and other electronic components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El magnesio en virutas se usa en síntesis de estado sólido con Ca y Sn dando como resultado una nueva fase, Ca6.2Mg3.8Sn7, que tiene un tipo de cadena de estaño sin precedentes compuesta de unidades de estaño cuadrado-planar. Es un componente en la fundición a presión, para eliminar el azufre en la producción de hierro y acero, para la producción de titanio en el proceso de Kroll. Se utiliza ampliamente para la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas, cámaras y otros componentes electrónicos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar lejos del aire, humedad y agentes oxidantes. Incompatible con ácidos, aire, nitrógeno y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium
Nombre de nota turnings
Punto de fusión 650°C
Punto de ebullición 1091°CC
Densidad 1.738
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Número UN UN1869
Beilstein 4948473
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.305
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium turnings
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P420-Almacenar alejado de otros materiales.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..