Learn More
Brady™ Accesorio magnético para impresoras de etiquetas M210 y M211
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este accesorio magnético le permite conectar su impresora de etiquetas Brady™ M210 o M211 a paneles y otras superficies magnéticas receptivas durante su uso o almacenamiento.
- Se acopla a la parte posterior de la impresora con tornillos para garantizar la estabilidad
- El diseño ligero y delgado no impide el uso manual de la impresora
- La impresora se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Magnetic Attachment |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de laboratorio y etiquetas BMP™21, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS e impresoras de etiquetas M210, M210-Lab y M211, BMP21-PLUS Label Printer, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer |
| Anchura (métrico) | 63.50 mm |
| Altura (imperial) | 2.5 in |
| Altura (métrico) | 63.50 mm |
| Fondo (imperial) | 0.5 in. |
| Fondo (métrico) | 12.70 mm |
| Dimensiones (L x An) | 63.50 mm (W) x 63.50 mm (H) x 12.70 mm (D) |
| Capacidad de color | Gray |
| Mostrar más |