Learn More
Brannan™ Termómetro de reinicio magnético en mín./máx.
Código de producto. 13039212
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -35 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13039212
Marca: Brannan™ 12/401/3
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El termómetro de reinicio magnético en mín/máx. tiene un diseño tradicional y resistente que lo hace ideal para uso al aire libre, así como en invernaderos y otros entornos de temperaturas críticas.
  • Escala doble de color rojo, azul y negro para mediciones en grados Celsius y Fahrenheit
  • Moldeado en plástico gris con reinicio magnético
  • Se puede montar en pared
Especificaciones
Relleno del frasco Spirit
Para utilizar con (aplicación) Uso al aire libre/en invernadero
Altura (métrico) 270 mm
Incluye Reinicio del imán
Material Cubierta de plástico moldeado
Relleno del termómetro Spirit
Tipo de producto Termómetro de reinicio magnético en mín./máx.
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) - 35 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -35 °C a +50 °C
Exactitud ± 2,0 °C