Learn More
IKA™ Agitador magnético con placa calefactora, 50-500 °C, cerámica
Intervalo de agitación: De 100 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 100 x 100 mm
Marca: IKA™ 0003581000_OLD
Detalles adicionales : Peso : 2.80800kg
Descripción
Agitador magnético con placa calefactora de cerámica que ofrece una excelente resistencia química.- Motor potente para cantidades de agitación de 5, 10 o 15 l (H2O)
- Circuito de seguridad fijo de 550 °C
- Indicador de advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras
- Ajuste exacto de la temperatura a través de la pantalla digital (LED)
- Pantalla digital de códigos de error.
- El panel de control elevado protege contra fugas de líquidos.
Especificaciones
Cerámica | |
Circuito de seguridad fijo de 550 °C | |
230/120/100 V, 50/60 Hz | |
N/D | |
105 mm | |
De 5 °C a 40 °C | |
150 mm | |
270 W | |
Agitador de placas calefactoras, Agitador | |
1 | |
De 100 a 1500 rpm | |
260 x 150 x 105 mm |
230/120/100 V | |
Agitador magnético con calefacción y placa de calefacción de cerámica que ofrece una excelente resistencia química | |
C-MAG HS 4 | |
100 x 100 mm | |
50 °C a 500 °C | |
50/60 Hz | |
260 mm | |
3 kg | |
Cuadrada | |
5 L | |
24 meses | |
LED |