Learn More
Heathrow Scientific™ Magnetic Mini Stirrer
An economical stirring solution made for ultimate function, with optimal magnetic coupling and high quality stir bars to ensure dependable stirring efficiency.
Marca: Heathrow Scientific™ 120595
118.14 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24299" para aplicar la oferta.
Descripción
Un potente acoplamiento magnético entre la barra agitadora de alta calidad y la unidad que garantiza una alineación uniforme y precisa. Esto reduce significativamente los derrapes al aumentar o disminuir la velocidad de centrifugado y garantiza el máximo rendimiento de agitación en todo momento.
- Garantía de 5 años
- Hecho de una mezcla de ABS y PC que es químicamente resistente y fácil de limpiar
- El diseño de perfil bajo es ligero y facilita su fácil transporte
- Su tamaño reducido ahorra un espacio valioso en la mesa de trabajo
- Su funcionamiento silencioso con bajas vibraciones ayuda a los usuarios a permanecer centrados al reducir el ruido en el laboratorio
- Ideal para aplicaciones de agitación rutinarias en el ámbito de investigación general, ciencias de la vida, industria, análisis de calidad y entornos de laboratorio clínico
- Dos (2) barras agitadoras de alta calidad de (35 x 9 mm) incluidas que garantizan el máximo rendimiento de agitación
Especificaciones
De 200 a 2200 rpm | |
Plástico ABS | |
18,3 x 13,2 x 4,7 cm | |
4,7 cm | |
18,3 cm | |
13,2 cm | |
5 años | |
Agitador, 2 barras agitadoras, adaptador de corriente | |
Dial - infinitamente ajustable | |
0,447 kg |
1 | |
3 L | |
1,85 in | |
7,2 in | |
5,2 in | |
12V DC Universal con 4 adaptadores | |
Gris, azul | |
Gris/Azul | |
0,985 lb |