Learn More
IBA Lifesciences Separador magnético
El separador magnético es un dispositivo indicado para separar las partículas magnéticas de la solución residual
Marca:  IBA Lifesciences 2-1602-000
Código de producto. 12723084
  • 327.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El separador magnético es una gradilla de plástico transparente de 4 x 12 pocillos: dos filas para tubos de reacción de 2 ml (lado izquierdo) y tubos de reacción de 1,5 ml (lado derecho), respectivamente.
  • Las filas centrales contienen imanes indicados para la separación de partículas magnéticas recubiertas con Strep-Tactin™XT y gránulos MagStrep «tipo3» XT en cuestión de segundos a partir de una solución, lo que hace del separador magnético una herramienta útil para llevar a cabo una purificación por lotes de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ que sea eficaz, fácil y rápida.
  • Es posible interrumpir el procedimiento de separación si se coloca el tubo de reacción en una de las correspondientes filas exteriores.
Especificaciones
Especificaciones
24 tubos de reacción: 12 de 1,5 ml y 12 de 2 ml
Contenido para 24 tubos de reacción
Purificación de proteínas Strep-Tag™ con gránulos MagStrep tipo 3 XT (partículas magnéticas recubiertas de Strep-Tactin™XT) en formato de lote
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
IBA Lifesciences Separador magnético > Capacidad: 12 tubos de 1,5 ml y 12 de 2,0 ml
Para uso exclusivo en investigación.