Learn More
Fisherbrand™ Fijadores de barras de agitación magnética
Se ajusta ergonómicamente a la forma de una mano. Los fijadores de barras de agitación magnética Fisherbrand™ mantienen y aseguran la barra de fijación en su posición.
Marca: Fisherbrand™
13.99 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05940kg
Descripción
- Elimine el peligro causado por las salpicaduras de la barra de agitación al decantar los recipientes de mezcla
- Una vez drenado el recipiente, la barra de agitación confinada se recupera de forma segura del recipiente vacío sin contaminar la solución
- Fabricado con polipropileno duradero y fácil de limpiar
- Alberga un imán fuerte que restringe las barras agitadoras magnéticas de hasta 80 mm de longitud
Especificaciones
3 in | |
Elimine los peligros causados por las salpicaduras de la barra de agitación al decantar recipientes de mezcla, sostenga las barras en recipientes y sujete barras de hasta 3 pulg de longitud | |
Barras agitadoras |
Fabricado con polipropileno duradero fácil de limpiar | |
Fijador de barras agitadoras magnéticas Spinbar™ | |
8cm |