Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para pipetas magnetizadas
Código de producto. 11757325 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Posiciones:
1
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11757325
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege y organiza pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 50 ml
  • Compartimentos de cuatro estantes en ángulo
  • ABS magnetizado con imanes fuertes en ambos lados
  • Se monta de forma segura en superficies metálicas
Especificaciones
Tipo de producto Pipette Rack
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Admite Pipettes
Material ABS magnetizado
Posiciones 1
Forma Vertical
Estantes 4 Tiers
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Para pipetas de 0,1 a 50 ml
Cantidad 1 unidad
Tamaño 291 x 88 x 401 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 291 x 88 x 401 mm
Longitud (métrico) 29.1 cm
Longitud (imperial) 11.5 in.
Anchura (métrico) 8.8 cm
Anchura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 40.1 cm
Altura (imperial) 15.8 in.