Learn More
Fisherbrand™ Lupas
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Aumento:
2, 4x
3, 10x
Diámetro exterior (imperial):
1,75 in
3 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Los modelos grandes y medianos con luz se suministran con pilas AA.
La lámpara de aumento Fisher Scientific™ se fija vertical u horizontalmente en la parte superior o lateral de cualquier borde. Para uso en laboratorio y otros trabajos científicos de precisión.
Lente de aumento de gran tamaño
- Ampliación de 2 aumentos iluminada con punto de 4 aumentos
- La ventana es de 2,75 x 2,75 pulg (7 x 7cm)
- Dimensiones totales: 21,6 x 7,6 x 2,5 cm (P x An x Al)
Lente de aumento media
- Lupas duales iluminadas 3X y 10X
- La ventana es de 1,75 x 1,75 pulg (4,4 x 4,4 cm)
- Dimensiones totales: 16,5 x 5,1 x 1,9 cm
Lente de aumento pequeña
- Aumento de 8X
- Enfoque ajustable
- Ventana de 2,5 cm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 3 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,62 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8,5 x 3 x 1 pulg (21,59 x 7,62 x 2,54cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para ver los detalles de la superficie e iluminar uniformemente el campo de observación |
| Altura (imperial) | 1 in |
| Altura (métrico) | 2,54 cm |
| Incluye | Pila AA reemplazable |
| Longitud (imperial) | 8,5 in |
| Longitud (métrico) | 21,59 cm |
| Iluminación | LED |
| Mostrar más |