Learn More
3M™ Magnifying Lens
3M™ Magnifying Lens is used for magnifying object and can be used with all Speedglas welding helmets.
30.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Speedglas |
---|---|
Tipo de producto | Lente de aumento |
Código de producto | Marca | Intensidad de potencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intensidad de potencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15879644
|
3M™
7000144517 |
2.5X |
30.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15869634
|
3M™
7000028023 |
2.0X |
30.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- On the 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9100 there is a magnifying lens holder built into the welding filter, making lens installation easier and more secure
- For the new 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 100 there is a magnifying lens holder built into the welding filter, making lens installation easier and more secure. For the older 100 series filters you will need a holder for the magnifier
- For the 3M™ Speedglas™ Welding Helmet SL you will need to add the holder for magnifier as a separate spare part (171031)
Especificaciones
Speedglas | |
Lente de aumento |