Learn More
Medline Scientific™ Magnum Trinocular Microscope
The trinocular version of the Magnum series with a choice of objectives types and LED illumination if preferred.
Marca: Medline Scientific™ 2722.0000M
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Cabezal óptico trinocular, inclinado a 30°
- Ocular de campo ancho 10x/20 mm
- Disponible con objetivos semi-planacromáticos, planacromáticos o de contraste de fases
- Condensador Abbe de campo claro, NA 0,90 – NA 1,25 (aceite)
Especificaciones
Abbe de campo claro - NA 0,90 – NA 1,25 (aceite) | |
WF10X/20 mm | |
Halógeno | |
Microscopio biológico trinocular | |
Revólver quíntuple invertido con topes de clic | |
220/240V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Iris | |
Trinocular, óptico, con puerto vertical de foto/vídeo | |
Plano acromático | |
Filtro azul y verde, 1 bombilla de repuesto, 2 fusibles de repuesto, 10 ml de aceite de inmersión, oculares de goma suave, tapa antipolvo y manual de instrucciones. | |
10 kg | |
220/240 V |