Learn More
Buerkle™ Bomba eléctrica de laboratorio
Código de producto. 13181096 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
:
Profundidad de inmersión: 100 cm
Atención Asegúrese de prestar atención a la «Lista de resistencia química».
Código de producto. 13181096
Marca: Buerkle™ 57004400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Atención Asegúrese de prestar atención a la «Lista de resistencia química».
Bomba eléctrica de laboratorio para la transferencia de pequeñas cantidades de medios acuosos desde bombonas, barriles y recipientes de cuello estrecho.
  • PP
  • Motor protegido contra salpicaduras de agua 230 V, 200 W (IP44)
  • Llave de seguridad integrada como interruptor de encendido/apagado
  • Mecanismo de bomba sin sellado para ácidos y álcalis
  • Conexión roscada 1” con conector de manguera de 1,9 cm (3/4 pulg.)
  • Incluye Manguera de PVC de 1,5 m, boquilla de PP de 1,9 cm (3/4pulg.) y soporte de pared
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bomba de laboratorio
Tensión 230 V
Caudal 75 L/min
Incluye Manguera de PVC de 1,5 m
Peso (métrico) 2 kg
Altura global (métrico) 7 m
Fondo (métrico) 100 cm
Longitud del tubo de la bomba 1,5 m
Tipo Bomba de laboratorio
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Vataje 200 W
Clasificación de la carcasa (Nema/IP) IP44