Learn More
BINDER Mantenimiento
Código de producto. 30274281 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras BINDER serie UF V
Cámaras BINDER serie CBF
Cámaras BINDER serie VD
Cámaras BINDER serie VDL
Cámaras BINDER series B, BD, BD-S, E, ED y ED-S
Cámaras BINDER series BF, FD, FD-S, FED, FP, M, FDL
Cámaras BINDER series CB-S y CB
Cámaras BINDER series KBF y KMF
Cámaras BINDER series KBF-S y KBF-S ECO
Cámaras BINDER series KT, KB, KB ECO
Cámaras BINDER series MK y MKT
Cámaras BINDER series MKF y MKFT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
30274281 Cámaras BINDER serie VD cada uno
30274305 Cámaras BINDER series KBF y KMF cada uno
30274312 Cámaras BINDER series B, BD, BD-S, E, ED y ED-S cada uno
30274300 Cámaras BINDER series CB-S y CB cada uno
30274282 Cámaras BINDER series MK y MKT cada uno
30274311 Cámaras BINDER serie UF V cada uno
30274313 Cámaras BINDER series BF, FD, FD-S, FED, FP, M, FDL cada uno
30274299 Cámaras BINDER serie CBF cada uno
30274273 Cámaras BINDER series KBF-S y KBF-S ECO cada uno
30274284 Cámaras BINDER series KT, KB, KB ECO cada uno
30274275 Cámaras BINDER series MKF y MKFT cada uno
30274294 Cámaras BINDER serie VDL cada uno
12 options
Código de producto. 30274281
Marca: BINDER DL200615
One-off maintenance service in accordance with maintenance schedule.
One-off maintenance service in accordance with maintenance schedule.
  • Visual inspection of mechanical and electrical components, testing of all key functions.
  • Calibration of a test temperature in the center of usable space as specified by the user
  • Without certificate
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER serie VD
Tipo de producto Mantenimiento preventivo