Learn More
BINDER Mantenimiento
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras BINDER serie UF V
Cámaras BINDER serie CBF
Cámaras BINDER serie VD
Cámaras BINDER serie VDL
Cámaras BINDER series B, BD, BD-S, E, ED y ED-S
Cámaras BINDER series BF, FD, FD-S, FED, FP, M, FDL
Cámaras BINDER series CB-S y CB
Cámaras BINDER series KBF y KMF
Cámaras BINDER series KBF-S y KBF-S ECO
Cámaras BINDER series KT, KB, KB ECO
Cámaras BINDER series MK y MKT
Cámaras BINDER series MKF y MKFT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
One-off maintenance service in accordance with maintenance schedule.
- Visual inspection of mechanical and electrical components, testing of all key functions.
- Calibration of a test temperature in the center of usable space as specified by the user
- Without certificate
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER series MK y MKT |
| Tipo de producto | Mantenimiento preventivo |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction