Learn More
3M™ Absorbente de mantenimiento multiformato
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 1520cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Absorbente de mantenimiento multiformato |
| Cantidad de embalaje | 3 cajas |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 1520cm |
| Peso (métrico) | 8,2kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur