Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Roll
A scrim on one side increases the strength and helps to eliminate linting. Available in convenient widths that are perfect for lining drawers, covering workbenches, or masking larger areas from mist and overspray.
282.00€ - 510.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Tipo | Rollo absorbente |
Para utilizar con (aplicación) | Seguridad en el lugar de trabajo |
Longitud (imperial) | 150 ft |
Longitud (métrico) | 45,7 m |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17128550
|
3M™
7000001950 |
400 mm |
282.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17158600
|
3M™
7000051880 |
960 mm |
510.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Designed for use in and around the work area to catch leaks and drips
- For use on most non-aggressive liquids
- Very easy to use and to retrieve
- Designed to cover large surfaces
Especificaciones
Gris | |
Seguridad en el lugar de trabajo | |
45,7 m |
Rollo absorbente | |
150 ft |