Learn More
Rogo Sampaic™ Células de recuento Malassez
Para determinar el número de partículas por unidad de volumen de un líquido. Las células de recuento Rogo Sampaic™ Malassez tienen una gradilla simple o doble con una profundidad de 0.2 mm.
128.00€ - 160.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Célula Malassez |
---|---|
Cantidad | 1Each |
Tipo de muestra | Sangre |
Fondo (métrico) | 0,2mm |
Código de producto | Marca | Grid Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grid Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11740835
|
Rogo Sampaic™
ZMB024 |
Simple |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11720845
|
Rogo Sampaic™
ZMB021 |
Doble |
160.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Description
- Para nematodos o células en líquido cefalorraquídeo
- Proporciona mediciones manuales exactas
Specifications
Célula Malassez | |
1Each | |
Sangre | |
0,2mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Rogo Sampaic™ Células de recuento Malassez