Learn More
Hamilton™ Luer Lock macho para roscas M6
Hamilton ofrece una línea diversa de conectores y accesorios inertes hechos de CTFE. Los accesorios están diseñados para su uso con productos Luer y Luer Lock estándar como nuestras jeringas, así como puertos roscados de fondo plano 1/4-28 y M6.
Marca: Hamilton™ 32876
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Hoja de especificaciones
Conexión 1 | Luer Lock macho |
---|---|
Conexión 2 | Macho M6 |
Cantidad de ventas | 1 unidad |
D.I. | 1,5 mm |
Especificaciones
Luer Lock macho para roscas M6 |