Learn More
Maleato, solución de tampón de 0,2 M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15443789
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. 15443789
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61156.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 676-46-0
Fórmula molecular C4H4Na2O5
Peso molecular (g/mol) 178.051
Número MDL MFCD00012466
Clave InChI WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 8736
Nombre IUPAC disodio;2-hidroxibutanedioato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 6.5
Forma física Líquida
Cantidad 250 mL