Learn More
Anhídrido maleico, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11424823
Anhídrido maleico, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424823
250 g, 250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Código de producto. 11424823
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12178.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Maleic anhydride is used in the preparation of unsaturated polyester resins, 4-butanediol, fumairc acid, tetrahydrofuran and gamma-butyrolactone. It is also used as lubricating oil additives, dispersants, artificial sweeteners, flavor enhancements, floor polishes and corrosion inhibitors. It finds application in personal care products like hair sprays. Further, it is used in water treatment chemicals, detergents, pharmaceuticals and copolymers. It is an active substrate for Diels-Alder reactions and dimerizes to form cyclobutane tetracarboxylic dianhydride .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido maleico se utiliza en la preparación de resinas de poliéster insaturadas , 4-butanediol, ácido fumairco, tetrahidrofurano y gamma-butirolactona. También se usa como aditivo de aceites lubricantes, dispersantes, edulcorantes artificiales, potenciadores de sabor, abrillantadores de suelo e inhibidores de corrosión. Se aplica en productos de cuidado personal como aerosoles para el cabello. Además, se utiliza en productos químicos para el tratamiento del agua, detergentes, productos farmacéuticos y copolímeros. Es un sustrato activo para reacciones de Diels-Alder y se dimeriza para formar dianhídrido tetracarboxílico de ciclobutano.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona y dioxano. Ligeramente soluble en metanol, cloroformo y benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes reductores fuertes, metales alcalinos y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-31-6
Fórmula molecular C4H2O3
Peso molecular (g/mol) 98.06
Número MDL MFCD00005518
Clave InChI FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
Nombre IUPAC furan-2,5-diona
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleic anhydride
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 202°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 250 g
Número UN UN2215
Beilstein 106909
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,5704
Información de solubilidad Soluble in water,acetone and dioxane. Slightly soluble in methanol,chloroform and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.06
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Maleic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Maleic anhydride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Anhídrido maleico, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >