Learn More
Hidrazida maleica, 97 %
Código de producto. p-7020540
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. 11484194
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12531.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La hidrazida maleica es un regulador sintético de crecimiento de plantas que se utiliza para controlar el crecimiento e inducir la inactividad en algunos cultivos.
Solubilidad
Soluble en agua (4,5 g/l).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-33-1
Fórmula molecular C4H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 112.088
Número MDL MFCD00006665
Clave InChI BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridazine-3,6-diol, maleic hydrazide, 3,6-dihydroxypyridazine, 3,6-pyridazinediol, stuntman, maleic acid hydrazide, vondalhyde, 3,6-pyridazinedione, 1,2-dihydro, 1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione, antergon
PubChem CID 21954
ChEBI CHEBI:81771
Nombre IUPAC 1,2-Dihidropiridazina-3,6-diona
SMILES C1=CC(=O)NNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleic hydrazide
Punto de fusión ∼305°C (decomposition)
Densidad 1.6
Temperatura de inflamación 300°C (572°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 112223
Índice Merck 14,5705
Información de solubilidad Soluble in water (4.5g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza 97%