Learn More
Maleimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10544341
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
541-59-3
C8H4AgKN2O4
339.10
MFCD00005494
KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
10935
CHEBI:16072
[K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
541-59-3
C8H4AgKN2O4
339.10
MFCD00005494
KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
10935
CHEBI:16072
[K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Maleimide
Punto de fusión 90.0°C to 94.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 21,399
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether
Nombre IUPAC pirrol-2,5-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Maleimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.