Learn More
Malononitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10264980
Malononitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264980
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10264980
Marca: Thermo Scientific Acros 125275000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-77-3
Fórmula molecular C3H2N2
Peso molecular (g/mol) 66.06
Número MDL MFCD00001883
Clave InChI CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyanoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
Nombre IUPAC propanodinitrilo
SMILES C(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malononitrile
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 30.0°C to 34.0°C
Color Marrón amarillento a blanco
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCH2CN
Cantidad 500 g
Beilstein 02,589
Fieser 04,317
Índice Merck 15,5775
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa de fusión baja cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466765 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2024 Catalog Number125270025,125275000,125271000
Número de loteA0449467 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2023 Catalog Number125270025,125275000,125271000
Número de loteA0396856 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number125270025,125275000,125271000
Número de loteA0395019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number125270025,125275000,125271000
Número de loteA0402367 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number125270025,125275000,125271000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Malononitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Malononitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >