Learn More
Novus Biologicals™ MALP-2, TLR6 and TLR2 ligand
Código de producto. p-7121950 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. 18709023
Marca: Novus Biologicals™ NBP226219
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Applications: Functional, In vitro assay
Specific Activity is approx. 2x10^8units/mg. One unit is defined as the dilution giving half maximal release of nitric oxide from C3H/HeJ mouse peritoneal exudate cells in the standard assay. Immunogen: MALP-2, TLR6 and TLR2 ligand Buffer: 2μg in 20μL of sterile PBS solution containing 2.5% (v/v) 2-propanol, 25mM n-octyl-b-D-glucopyranoside and 1% (wt/v) human serum albumin. Dilution: Functional, In vitro assay MALP-2 was originally isolated from Mycoplasma fermentans. This MALP-2 corresponds to the originally isolated isomer, which expresses potent endotoxin-like activity and approaches in certain experimental systems the toxicity of LPS. MW: 2135.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Concentración 0.1 mg/mL
Formulación C99H167N19O30S
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 50 μg
Para utilizar con (aplicación) Source: Synthetic Formula: C99H167N19O30S MW: 2135.2 Use in In-Vitro and Functional Assay Reported in Scientific Literature (PMID: 25466255).
Objetivo MALP-2, TLR6 and TLR2 Ligand
Especie Human/Mouse/Avian
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.