Learn More
Maltitol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431177
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11431177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24158.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344.313 g/mol
Maltitol is used in the manufacturing of sweets, including sugarless hard candies, chewing gum, chocolates, baked goods and ice cream. In the pharmaceutical industry, it is used as an excipient. Further, it is used as a plasticizer in gelatin capsules, humectant, emollient and a low-calorie sweetening agent. It is involved in the study to investigate the comparative effects of the maltitol chewing gums on reducing plaque.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El maltitol se utiliza en la fabricación de dulces, como caramelos duros sin azúcar, chicles, bombones, productos horneados y helados. En la industria farmacéutica, se utiliza como excipiente. Además, se utiliza como plastificador en cápsulas de gelatina, humectante, emoliente y edulcorante bajo en calorías. Se utiliza en estudios para investigar los efectos comparativos de los chicles de maltitol en la reducción de la placa.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-88-6
Fórmula molecular C12H24O11
Peso molecular (g/mol) 344.313
Número MDL MFCD00006600
Clave InChI VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Sinónimo maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
PubChem CID 493591
ChEBI CHEBI:68428
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexano-1,2,3,5,6-pentol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maltitol
Punto de fusión 149°C to 152°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Cantidad 50 g
Beilstein 89983
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Rotación óptica +107° (c=10 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.32
Porcentaje de pureza 97%