Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de mamíferos pCSG-IBA con secreción
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7139101 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Vector:
pCSG-IBA102
pCSG-IBA104
pCSG-IBA142
pCSG-IBA144
pCSG-IBAwt2
Etiqueta de proteína:
Etiqueta His (6x), Etiqueta Twin-Strep
Etiqueta Twin-Strep
Etiqueta Twin-Strep, Etiqueta His (6x)
Sin etiquetar
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. 15603858
Marca: IBA Lifesciences 55001001
Diseñado para la expresión episómica de alto nivel en huéspedes de mamíferos en la selección G418. El vector de expresión de mamíferos con secreción un vector de gran expresión con características universales para la expresión transitoria, así como para la generación de líneas celulares estables (NeoR).
Vectores de expresión de mamíferos pCSG-IBA 
  • Diseñado para la expresión episómica de alto nivel en huéspedes de mamíferos en la selección G418 que contenga los siguientes elementos:
  • Promotor inmediato-precoz del citomegalovirus humano (CMV) para una expresión de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos
  • Replicación episómica a través del origen de replicación (oriP) del virus de Epstein Barr y el antígeno nuclear codificado por EBNA-1 en células humanas, primates y caninas y a través del origen de replicación del SV40 en células latentemente infectadas con SV40 o que expresan el antígeno grande SV40 T (p. ej., HEK293T, COS-1, COS-7)
  • Se pueden seleccionar líneas celulares estables mediante el gen de resistencia a la neomicina (NeoR).
  • Además, el promotor inmediato-precoz del citomegalovirus humano (CMV) permite una expresión de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos.
Tenga en cuenta que la clonación en los vectores Acceptor pCSG-IBA requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pCSG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un llamado vector de entrada.
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Gen marcador Ampicilina
Promotor CMV
Tipo de producto Vector
Agente de selección (eucariótico) Geneticin™ (G-418)
Contenido y almacenamiento Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo
Etiqueta de proteína Sin etiquetar
Cantidad 5 μg
Vector pCSG-IBAwt2
Para utilizar con (aplicación) Expresión episómica (oriP, EBNA-1); señal de secreción de BM40