Learn More
Cloruro de manganeso(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 g
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1190.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Manganese(II) chloride |
| Punto de fusión | 650.0°C |
| Color | Rosa |
| Forma física | Escamas |
| Cantidad | 250 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (Complexometry) |
| Fórmula lineal | MnCl2 |
| Fieser | 07,222 |
| Índice Merck | 15, 5793 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Manganese(II) chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.