Learn More
Cloruro de manganeso(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10687734
Cloruro de manganeso(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687734
2.5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10687734
Marca: Thermo Scientific Acros 271410025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7773-01-5
Fórmula molecular Cl2Mn
Peso molecular (g/mol) 125.84
Número MDL MFCD00011114
Clave InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1190.0°C
Nombre del producto químico o material Manganese(II) chloride
Punto de fusión 650.0°C
Color Rosa
Forma física Escamas
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MnCl2
Fieser 07,222
Índice Merck 15, 5793
Información de solubilidad Solubility in water: 723g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether
Nombre IUPAC manganeso(2+);dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.84
Porcentaje de pureza 97%
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467959 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number271410250,271410025,271412500,271410010
Número de loteA0442821 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number271410250,271410025,271412500,271410010
Número de loteA0463228 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/06/2024 Catalog Number271410250,271410025,271412500,271410010
Número de loteA0456059 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/09/2023 Catalog Number271410250,271410025,271412500,271410010
Número de loteA0450855 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number271410250,271410025,271412500,271410010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de manganeso(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >