Learn More
Nitrato de manganeso(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337668
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10377-66-9
Fórmula molecular MnN2O6
Peso molecular (g/mol) 178.946
Número MDL MFCD00011112
Clave InChI MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate
PubChem CID 61511
Nombre IUPAC manganeso(2+);dinitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) nitrate
Nombre de nota 50% w/w aq. Soln
Color Rosa
Forma física Líquido
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.95
Aspecto Pink liquid
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C