Learn More
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439403
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Manganese(II) sulfate is used as a colorant in dyes. It is also used as feed additives, catalyst for the synthesis of chlorophyll, make plants grow well and increase production. It is used for making dryer of ink and paint. It is used in paper making , porcelain/ceramic, medicine and other industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de manganeso(II) se utiliza como colorante en tintes. También se utiliza como aditivo para piensos, catalizador para la síntesis de clorofila, hacer que las plantas crezcan bien y aumentar la producción. Se utiliza para hacer secador de tinta y pintura. Se utiliza en la fabricación de papel, porcelana/cerámica, medicina y otras industrias.
Solubilidad
Soluble en agua. 5-10 g/100 ml a 21 °C
Notas
Pierde toda el agua a 400-450°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese (II) sulfate monohydrate
pH 3 to 3.5
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,5739
Información de solubilidad Soluble in water. 5-10g/100 mL at 21°C
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02 (151.00 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.95
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >