Learn More
Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate, ≥98%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | MnSO4 · H2O |
Número UN | UN3077 |
Nombre IUPAC | manganeso(2+);sulfato;hidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.02g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | Reactivo ACS |
Envase | Frasco de polietileno |