Learn More
Monohidrato de sulfato de manganeso(II), +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10507562
Monohidrato de sulfato de manganeso(II), +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10507562
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10507562
Marca: Thermo Scientific Acros 423910050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 850.0°C
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate monohydrate
Punto de fusión 700.0°C
Color Rosa
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 101% (Complexometry)
Fórmula lineal MnSO4·H2O
Índice Merck 15, 5804
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por ignición 10.0% to 12.0%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0413601 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number423910050,423915000,423910025
Número de loteA0467453 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Catalog Number423910050,423915000,423910025
Número de loteA0465099 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/08/2024 Catalog Number423910050,423915000,423910025
Número de loteA0459388 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2024 Catalog Number423910050,423915000,423910025
Número de loteA0431623 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/12/2023 Catalog Number423910050,423915000,423910025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Monohidrato de sulfato de manganeso(II), +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >