Learn More
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10696592
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696592
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10696592
Marca: Thermo Scientific Acros 205905000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 850.0°C
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate monohydrate
Punto de fusión 700.0°C
Color De rosa a blanco
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MnSO4·H2O
Índice Merck 15, 5804
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Pérdida por ignición 10.0% to 12.0% (500°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460382 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2024 Catalog Number205900010,205900050,205905000
Número de loteA0455088 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number205900010,205900050,205905000
Número de loteA0399777 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number205900010,205900050,205905000
Número de loteA0410587 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number205900010,205900050,205905000
Número de loteA0445958 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2022 Catalog Number205900010,205900050,205905000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >