Learn More
Manganese(II) Sulfate Monohydrate, ≥99%, Honeywell™, Reagentplus™
Código de producto. 15667960 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15667960 100 g Poly bottle 100 g
15687960 500 g Poly bottle 500 g
15677960 1 kg Poly bottle 1 Kg
3 options
Código de producto. 15667960
Marca: Honeywell Research Chemicals M7634100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate monohydrate
Punto de fusión 700°C
Color Red
pH 3.0 to 3.5 (at 50g/L 20°C)
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Fórmula lineal MnSO4 · H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Poly bottle