missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manganese(II) Sulfate Monohydrate, ≥99%, Honeywell™, Reagentplus™

Código de producto. p-7120547 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15667960

Marca: Honeywell Research Chemicals M7634100G

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Grado de reactivo,≥99%

  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate monohydrate
Punto de fusión 700°C
Color Red
pH 3.0 to 3.5 (at 50g/L 20°C)
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Fórmula lineal MnSO4 · H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Poly bottle
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado