Learn More
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, ACS, 98,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11357668
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, ACS, 98,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357668
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Código de producto. 11357668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033341.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Manganese(II) sulfate monohydrate is used as a colorant in dyes, fertilizers, animal feeds and red glazes on porcelain. Further, it is used in paints, ceramics, nutrient and dietary supplement. It is involved in the preparation of manganese dioxide. In addition, it serves as a precursor to manganese metal and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate monohydrate
Color Rosa
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0-101.0%
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02 (151.00 Anhydrous)
Grado ACS
Aspecto Pink powder
Densidad 2.95
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN09K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/02/2024 Catalog Number033341.36,033341.A3
Número de loteU17I024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2022 Catalog Number033341.36,033341.A3
Número de loteX18I045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/10/2022 Catalog Number033341.36,033341.A3
Número de loteU15I009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/08/2022 Catalog Number033341.36,033341.A3
Número de loteU12I012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/08/2022 Catalog Number033341.36,033341.A3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese sulfate monohydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, ACS, 98,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals >