Learn More
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
185.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
1 kg
Especificaciones
Punto de fusión | 700°C |
CAS | 10034-96-5 |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 101.0% |
Fórmula molecular | H2MnO5S |
Número MDL | MFCD00149159 |
Sinónimo | Manganous sulphate monohydrate , Manganese sulphate monohydrate |
Clave InChI | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Nombre IUPAC | Sulfato de hidrato de manganeso(2+) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Palabra de advertencia
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.