Learn More
Óxido de manganeso(IV), 99 %, malla -10, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222376 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11984141 100 g Frasco de plástico 100 g
11994141 500 g Frasco de plástico 500 g
11974141 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 11984141
Marca: Thermo Scientific Acros 222581000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-13-9
Fórmula molecular MnO2
Peso molecular (g/mol) 86.94
Número MDL MFCD00003463
Clave InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
Nombre IUPAC dioxomanganeso
SMILES O=[Mn]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(IV) oxide
Punto de fusión 535.0°C
Nombre de nota 99+%, -100 mesh
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal MnO2
Número UN 1479
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Índice Merck 15,5795
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.94
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico
Densidad 5.02
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese oxide