Learn More
Óxido de manganeso(IV), +99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Manganese(IV) oxide |
| Punto de fusión | 535.0°C |
| Color | Negro a gris |
| Forma física | Polvo, cristales o trozos |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99+% |
| Fórmula lineal | MnO2 |
| Fieser | 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202 |
| Índice Merck | 15,5795 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Manganese(IV) oxide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.