Learn More
Solución estándar de plasma de manganeso, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Código de producto.: 11301379
Solución estándar de plasma de manganeso, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11301379
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Código de producto. 11301379
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013826.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Manganese, plasma standard solution, Specpure™, Mn 1000μg/ml is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular Mn
Peso molecular (g/mol) 54.94
Número MDL MFCD00011111
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nombre IUPAC manganeso
SMILES [Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
Cantidad 100 mL
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Solubilidad Miscible with water
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; manganeso:0,1 %; agua:94,9%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1534063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Catalog Number013826.AD,013826.AP,013826.AE
Número de lote1534066 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Catalog Number013826.AD,013826.AP,013826.AE
Número de lote1523745 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number013826.AD,013826.AP,013826.AE
Número de lote1523495 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/01/2025 Catalog Number013826.AD,013826.AP,013826.AE
Número de lote1517377 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Catalog Number013826.AD,013826.AP,013826.AE
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese, plasma standard solution, Specpure, Mn 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, Manganese
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estándar de plasma de manganeso, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >