Learn More
Solución metálica estándar de manganeso 10 000 ppm, para ICP, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Botella de plástico HDPE
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 100 mL |
Número MDL | 11111 |
Envase | Botella de plástico HDPE |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Manganese solution 10 000 ppm in 1M HNO15
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Solución metálica estándar de manganeso 10 000 ppm, para ICP, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido