Learn More
Scotsman™ Máquina de hielo en escamas con bandeja de almacenamiento
Código de producto. 10049789
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10049789
Marca: Scotsman™ AF80AS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Extruye escamas de hielo a una temperatura justo por debajo de cero grados. La máquina de hielo en escamas Scotsman™ con bandeja de almacenamiento puede producir hasta 70 kg de escamas al día y cuenta con capacidad para hasta 25 kg de almacenamiento. Las escamas contienen un 25 % de contenido de agua residual y se almacenan dentro de una bandeja de contención revestida de plástico y aislada con apertura frontal para facilitar el acceso.
Las escamas de hielo se extruden a una temperatura justo por debajo de cero grados y contiene un 25 % de contenido de agua residual. El hielo en escamas se almacena dentro de una bandeja de almacenamiento con revestimiento de plástico y aislada con apertura frontal para facilitar el acceso. Suministro eléctrico 230 V/50 Hz.
  • Hasta 70 kg de producción de hielo en escamas al día
  • Hasta 25 kg de almacenamiento de hielo integrado
  • Sistema de control de nivel del agua basado en presión que funciona con agua desmineralizada y con agua normal
  • Funcionamiento controlado electrónicamente, con funciones de diagnóstico automático y luces de alarma externas que ofrecen información sobre el funcionamiento para una detección temprana y un diagnóstico rápido de los problemas de funcionamiento
  • Configuración plug and play inmediata: solo hay que conectar la tubería de agua entrante y la descarga de agua
  • Componentes externos fabricados con acero inoxidable resistente a la corrosión y diseñados para ofrecer un aspecto estético óptimo mediante un ajuste y acabado superiores
  • Puerta para el depósito ergonómica, inclinada y que se oculta
  • Acceso frontal que permite un mantenimiento más sencillo
  • Rejilla frontal de entrada y salida de aire para instalaciones integradas
  • Refrigerante R-134a sin CFC
  • Patas de 120 mm incluidas, extensiones opcionales disponibles. El hielo en escamas Scotsman es ideal para una gran variedad de aplicaciones en entornos industriales y de laboratorio.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Capacidad (métrico) 25 kg
Fondo (métrico) 626mm
Tipo de producto Máquina de hielo
Para utilizar con (aplicación) Funciona con agua desmineralizada y con agua normal
Incluye Patas de 120 mm
Hertz 50Hz
Material Acero inoxidable resistente a la corrosión
Altura (métrico) 813mm
Tensión 230V
Anchura (métrico) 535mm
Producción 70kg/día
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Garantía Garantía del fabricante de 2 años
Mostrar más Mostrar menos
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.