Learn More
Thermo Scientific™ Agar de sal de manitol
Detecte, aísle y cuente presuntamente los estafilococos patógenos en leche, alimentos, pescado y otras muestras a la vez que la mayoría del resto de las bacterias se inhiben.
10.85€ - 13.60€
Especificaciones
Descripción | Agar de sal de manitol |
---|---|
Formato | Monoplaca de 90 mm |
Tipo de producto | Agar |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Color | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12929420
|
Thermo Scientific™
PO0151A |
Rojo, transparente | De 2 °C a 10 °C |
13.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10473663
|
Thermo Scientific™
PO5027A |
Rosa antiguo, transparente | De 6 °C a 12 °C |
10.85€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Detecte, aísle y cuente presuntamente los estafilococos patógenos en leche, alimentos, pescado y otras muestras a la vez que la mayoría del resto de las bacterias se inhiben, a excepción de unas cuantas especies halofílicas, con el agar de sal de manitol Thermo Scientific™. Busque las colonias rodeadas por zonas de color amarillo intenso para identificar los estafilococos positivos para coagulasa. Los estafilococos no patógenos producen colonias con zonas de color morado rojizo.
Diferencie de forma clara y sencilla el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. La mayoría del resto de bacterias se inhiben por la alta concentración de sal.El Staphylococcus aureus es un coco coagulasa positivo, catalasa positivo y grampositivo que se presenta solo o formando pares, tétradas, cadenas cortas y en racimo. Suele estar presente en la piel y en la nariz de individuos sanos, pero también es una de las principales causas de infección tanto en entornos sanitarios como en comunidades de todo el mundo. El Staphylococcus aureus puede producir diversos síndromes con manifestaciones clínicas,
tales como infecciones de piel y tejidos blandos, empiema, infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, septicemia y meningitis.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Agar de sal de manitol | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
10/paq. |