Learn More
Thermo Scientific™ Agar de sal de manitol (EP, USP, JP, BP)
Descripción
Detecte, aísle y cuente provisionalmente estafilococos patógenos en leche, alimentos, pescado y otras muestras con el agar de sal de manitol (EP, USP, JP, BP) listo para su uso Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Debido a las elevadas concentraciones de sal en el medio, la mayoría de las bacterias no deseadas se inhiben con la excepción de algunos organismos marinos halófilos. Los estafilococos coagulasa positivos provisionales producen colonias rodeadas de zonas de color amarillo brillante, mientras que los estafilococos no patógenos producen colonias con zonas de color morado rojizo. El medio se prueba de acuerdo con la farmacopea internacional.1,2,3,4
El Staphylococcus aureus es un coco coagulasa positivo, catalasa positivo y grampositivo que aparece solo o formando pares, tétradas, cadenas cortas y en racimo. El Staphylococcus aureus puede producir diversos síndromes con manifestaciones clínicas, tales como infecciones de piel y tejidos blandos, empiema, infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, septicemia y meningitis. Utilice agar de sal de manitol (EP, USP, JP, BP) para una clara y fácil diferenciación del Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis en muestras de alimentos, mientras que la mayoría de las demás bacterias se inhiben por la alta concentración de sal.
- Muy selectivo debido a las altas concentraciones de sal en el medio.
- Fácil de diferenciar: El Staphylococcus aureus forma colonias amarillas con un halo amarillo mientras que el Staphylococcus epidermidis forma colonias rosadas con un medio rosado.
- Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional Comodidad de los medios preparados listos para su uso
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar de sal de manitol (EP, USP, JP, BP) |
| Formato | Placa de 90mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |