Learn More
Triflato de manosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15587049
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92051-23-5
Fórmula molecular C15H19F3O12S
Peso molecular (g/mol) 480.36
Clave InChI OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
Sinónimo tatm, mannose triflate, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-o-trifluoromethanesulfonyl-beta-d-mannopyranose, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-o-trifluoromethanesulfonyl-b-d-mannopyranose, unii-0ki8ffq6tt, 0ki8ffq6tt, beta-d-mannopyranose 1,3,4,6-tetra-o-acetate 2-o-trifluoromethanesulfonate, 2r,3r,4s,5s,6s-3,4,6-tris acetyloxy-5-trifluoromethanesulfonyloxy oxan-2-yl methyl acetate, mannose trilfate
PubChem CID 11113597
Nombre IUPAC acetato de metilo [(2R,3R,4S,5S,6S)-3,4,6-triacetiloxi-5-(trifluorometil sulfonilloxi)oxan-2-il]
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mannose triflate
Punto de fusión 118.0°C to 122.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Clear colorless to slightly yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.36
Porcentaje de pureza 98%
Nombre del producto
  • Mannose triflate