Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Equipo de tapado y destapado de viales
- Thermo Scientific™ Capsuladores manuales, descapsuladores y pinzas de desengarce
Thermo Scientific™ Capsuladores manuales, descapsuladores y pinzas de desengarce
Código de producto. 10301535| Código de producto. | Tamaño | Tipo | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10301535 | 30 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 15280389 | 8 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 14860742 | 11 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 13488988 | 20 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10147664 | 8 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10429454 | 11 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10566765 | 13 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10231585 | 13 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 12400268 | 20 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10372525 | 20 mm | Encapsulador manual (tapón flip-off) | cada uno |
| 10250535 | 28 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10773667 | 30 mm | Capsulador de precisión | cada uno |
| 10229964 | 32 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 11528470 | 11 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 11538470 | 20 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 15290389 | 8 mm | - | cada uno |
| 15188784 | 20 mm | - | cada uno |
| 10259614 | 8 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 10488084 | 11 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 10240535 | 13 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 10279364 | 20 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 12852344 | 28 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 11528240 | 32 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 11564815 | 20 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10530303 | 11 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 10143362 | 20 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 12054907 | 11 mm | Pinzas de retirada de tapones manual | cada uno |
| 10299454 | 13 mm | Pinzas de retirada de tapones manual | cada uno |
| 10066164 | 20 mm | Pinzas de retirada de tapones manual | cada uno |
| 10200205 | 30 mm | Pinzas de retirada de tapones manual | cada uno |
Código de producto. 10301535
Marca: Thermo Scientific™ C4030102
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Obtenga unos encapsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños con los capsuladores, descapsuladores y pinzas de desengarce manuales Thermo Scientific™. También se pueden utilizar con viales National o Chromacol.
- Minimiza el daño al borde del vial con viales de cromatografía o de suero
- Retira cierres de aluminio estándar y numerosos cierres de acero
Especificaciones
Specifications
| Descripción | Descapsulador manual |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo | Descapsulador manual |
| Para utilizar con (equipo) | Sello de aluminio y acero, vial National, vial Chromacol |
| Tamaño | 30 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía industrial |
| Línea de productos | Nacional |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.