Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores manuales, descapsuladores y pinzas de desengarce
Código de producto. 10566765
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
30 mm
30 mm
32 mm
Tipo:
Capsulador de precisión
Capsulador manual
Descapsulador manual
Encapsulador manual (tapón flip-off)
Pinzas de retirada de tapones manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tipo unitSize
10566765 13 mm Capsulador manual cada uno
15280389 8 mm Capsulador manual cada uno
14860742 11 mm Capsulador manual cada uno
13488988 20 mm Capsulador manual cada uno
10147664 8 mm Capsulador manual cada uno
10429454 11 mm Capsulador manual cada uno
10231585 13 mm Capsulador manual cada uno
12400268 20 mm Capsulador manual cada uno
10372525 20 mm Encapsulador manual (tapón flip-off) cada uno
10250535 28 mm Capsulador manual cada uno
10773667 30 mm Capsulador de precisión cada uno
10229964 32 mm Capsulador manual cada uno
11528470 11 mm Capsulador manual cada uno
11538470 20 mm Capsulador manual cada uno
15290389 8 mm - cada uno
15188784 20 mm - cada uno
10259614 8 mm Descapsulador manual cada uno
10488084 11 mm Descapsulador manual cada uno
10240535 13 mm Descapsulador manual cada uno
10279364 20 mm Descapsulador manual cada uno
12852344 28 mm Descapsulador manual cada uno
10301535 30 mm Descapsulador manual cada uno
11528240 32 mm Descapsulador manual cada uno
11564815 20 mm Capsulador manual cada uno
10530303 11 mm Descapsulador manual cada uno
10143362 20 mm Descapsulador manual cada uno
12054907 11 mm Pinzas de retirada de tapones manual cada uno
10299454 13 mm Pinzas de retirada de tapones manual cada uno
10066164 20 mm Pinzas de retirada de tapones manual cada uno
10200205 30 mm Pinzas de retirada de tapones manual cada uno
30 options
Código de producto. 10566765
Marca: Thermo Scientific™ C4013100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga unos capsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños.
Obtenga unos encapsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños con los capsuladores, descapsuladores y pinzas de desengarce manuales Thermo Scientific™. También se pueden utilizar con viales National o Chromacol.
Capsuladores manuales
Los capsuladores ligeros de precisión acoplan cierres a viales de cromatografía o de suero. Disponibles para cierres abatibles o de aluminio estándar.
  • Ajustadas de fábrica para capsular cierres de grosor estándar
  • El tornillo de ajuste del mango ajustable permite la capsulación adecuada con septos de varios grosores
Descapsuladores manuales
Estas pinzas forjadas incorporan una superficie de agarre diseñada para permitir la retirada de cierres de los tamaños indicados.
  • Solamente hay que fijar las pinzas alrededor de la parte superior de la cápsula, apretar y hacer palanca hacia arriba para retirarla
Pinzas de desengarce manuales
Coloque el cabezal de descapsulado directamente sobre el cierre y apriete.
  • Minimiza el daño al borde del vial con viales de cromatografía o de suero
  • Retira cierres de aluminio estándar y numerosos cierres de acero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Capsulador manual, estándar
N.° por paquete 1 unidad
Tipo Capsulador manual
Para utilizar con (equipo) Sello estándar de 13 mm, vial National, vial Chromacol
Tamaño 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía industrial
Línea de productos Nacional
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.