Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores manuales, descapsuladores y pinzas de desengarce
Descripción
Obtenga unos encapsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños con los capsuladores, descapsuladores y pinzas de desengarce manuales Thermo Scientific™. También se pueden utilizar con viales National o Chromacol.
- Ajustados de fábrica para capsular cierres de grosor estándar
- El tornillo de ajuste del mango ajustable permite la capsulación adecuada con septos de varios grosores
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Capsulador manual, estándar |
| Tipo | Capsulador de precisión |
| Para utilizar con (equipo) | Vial National, vial Chromacol |
| Tamaño | 30 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía industrial |
| Línea de productos | Nacional |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.